E711
NovaSeptum® GO High Purity Bag Sampling System
sterile; β-irradiated
Szinonimák:
NovaSeptum® GO High Purity Bag, Sterile_Sampling_Container
About This Item
Javasolt termékek
material
316 stainless steel cannula (ASTM®)
PureFlex™ bag
TPE tubing (Thermoplastic elastomer)
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
Minőségi szint
Ügynökség
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 biological reactivity (all component materials)
sterilitás
sterile; β-irradiated
termékcsalád
NovaSeptum® GO
Jellemzők
autoclavable: no
parameter
-20-50 °C temp. range (-4-122 °F) (for 100 mL)
-80-50 °C temp. range (-112-122 °F) (for 50 mL to 250 mL (when used with a NovaSeptum® Case))
0.30 bar max. pressure (4.35 psi) (for 1000 mL)
0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (up to 250 mL
0.30 bar (4.35 psi) for 1000 mL)
szennyeződések
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
szerelvény
female Luer-Lok® outlet (3-piece )
male Luer-Lok® outlet (3-piece containing an injection site)
alkalmazás(ok)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications.
Kiszerelés
E711-10100 (100 ml bags, 50 units per box)
E711-10250 (250 ml bags, 50 units per box)
E711-11000 (1000 ml bags, 50 units per box)
Komponensek
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (bag): Polyethylene film (PureFlex™ film)
- Tubing: Thermoplastic elastomer (TPE)
- Outlet Tubing: 3-piece Luer-Lok®, containing a male, female and an injection site
Elkészítési megjegyzés
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.