Fontos dokumentumok
QC1086
Supelco
Complete Volatiles Kit - WP
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
EB.16
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Minőségi szint
kiszerelés
ampule of 1.2 mL
koncentráció
in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
closed cup
Lobbanási pont (C)
closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)