E461
NovaSeptum® GO Accurate Volume Syringe Sampling System
sterile; β-irradiated
Szinonimák:
NovaSeptum® GO Accurate Volume Syringes
About This Item
Javasolt termékek
material
316 stainless steel cannula
polycarbonate syringe (fluid contact layer)
polyester body
silicone septum (platinum-cured)
silicone syringe (medical fluid contact layer; platinum cured silicone)
silicone tubing
Minőségi szint
Ügynökség
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterilitás
sterile; β-irradiated
termékcsalád
NovaSeptum® GO
Jellemzők
autoclavable
parameter
-80-121 °C temp. range (-112-250 °F) (20ml)
-80-134 °C temp. range (-112-273 °F) (5ml)
0.50 bar max. pressure (7.25 psi)
szennyeződések
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
szerelvény
female Luer-Lok® outlet
male Luer-Lok® outlet
alkalmazás(ok)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
tárolási hőmérséklet
room temp
Kiszerelés
E461-90020 (20 ml syringes, 40 units per box)
Komponensek
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (syringe): Polycarbonate, platinum-cured silicone, medical silicone fluid
- Tubing: Silicone
- Outlet Tubing: Female and male Luer-Lok®
Elkészítési megjegyzés
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Cikkek
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.