Fontos dokumentumok
P2PLBCC01
Millipore
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module
filtration area 0.1 m2, NMWCO 3 kDa
Szinonimák:
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLBC C 0.1 m2
About This Item
UNSPSC kód:
23151806
material
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
Hosszúság
21 cm (8.3 in.)
Szélesség
5.6 cm (2.2 in.)
szűrőfelület
0.1 m2
Membrán névleges területe
0.1 m2
gravimetriás extrahálható anyagok
≤1500 mg/m2
Mátrix
Ultracel®
pórusméret
3 kDa NMWCO
Általános leírás
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLBC
Filter Type: Ultrafiltration
Tulajdonságok és előnyök
Type C screen (coarse screen)
Egyéb megjegyzések
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Analízis megjegyzés
Gravimetric Extractables: after a water flush
Jogi információk
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2