OP64
Anti-p21WAF1 (Ab-1) Mouse mAb (EA10)
liquid, clone EA10, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-CIP1, Anti-SD11, Anti-p21, Anti-WAF
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EA10, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
nem léphet reakcióba
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDKN1A(1026)
Általános leírás
Alkalmazás
Flow Cytometry (2 g/ml or use Cat. No. OP64F; see application references)
Frozen Sections (5 g/ml or use Cat. No. OP64F)
Immunoblotting (1-3 g/ml)
Immunofluorescence (1-5 g/ml or use Cat. No. OP64F)
Immunoprecipitation (2 g/sample)
Paraffin Sections (5 g/ml or use OP64F; heat pre-treatment required; see comments and application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Analízis megjegyzés
Any cell line expressing wild-type p53 (e.g. Hs27 or U2OS treated with DNA-damaging agents) or skin or colon tissue
Egyéb megjegyzések
Chen, Y.Q., et al. 1995. Int. J. Oncology7, 889.
Deng, C., et al. 1995. Cell82, 675.
El-Deiry, W.S., et al. 1995. Cancer Res.55, 2910.
Waldman, T., et al. 1995. Cancer Res.55, 5187.
Elbendary, A., et al.1994. Cell Growth Diff.5, 1301.
El-Deiry, W.S., et al. 1994 Cancer Res.54, 1169.
Li, R., et al. 1994. Nature371, 534.
Michieli, P., et al. 1994. Cancer Res.54, 3391.
Noda, A., et al.1994. Exp. Cell Res.211, 90.
El-Deiry, W.S., et al.1993. Cell75, 817.
Gu, Y., et al. 1993. Nature366, 707.
Harper, J.W., et al.1993. Cell75, 805.
Xiong, Y., et al.1993. Genes Devel.7, 1572.
Xiong, Y., et al.1993. Nature366, 701.
Xiong, Y., et al.1992. Cell71, 505.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1