Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700189
Sigma-Aldrich
Anti-P21 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
CAP20, CDKN1, CDKN1A, CIP1, MDA-6, P21, SDI1, WAF1, p21CIP1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse, human
technika/technikák:
western blot: 1:20-1:100
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
18
faj reaktivitás
rat, mouse, human
koncentráció
3.73 mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:20-1:100
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDKN1A(1026)
Általános leírás
This gene encodes a potent cyclin-dependent kinase inhibitor. The encoded protein binds to and inhibits the activity of cyclin-cyclin-dependent kinase2 or -cyclin-dependent kinase4 complexes, and thus functions as a regulator of cell cycle progression at G1. The expression of this gene is tightly controlled by the tumor suppressor protein p53, through which this protein mediates the p53-dependent cell cycle G1 phase arrest in response to a variety of stress stimuli. This protein can interact with proliferating cell nuclear antigen, a DNA polymerase accessory factor, and plays a regulatory role in S phase DNA replication and DNA damage repair. This protein was reported to be specifically cleaved by CASP3-like caspases, which thus leads to a dramatic activation of cyclin-dependent kinase2, and may be instrumental in the execution of apoptosis following caspase activation. Mice that lack this gene have the ability to regenerate damaged or missing tissue. Multiple alternatively spliced variants have been found for this gene.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-164 of human P21 (NP_001207707.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)