MABE325
Anti-p21WAF1 Antibody, clone EA10
clone EA10, from mouse
Szinonimák:
Cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, Melanoma differentiation-associated protein 6, MDA-6, p21
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
EA10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDKN1A(1026)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p21WAF1 in normal human lower back tissue (el-Deiry, W. S., et al. (1995). Cancer Res. 55(13):2910-2919.).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p21WAF1 in non-irradiated and gamma irradiated CLL cells (Carter, A., et al. (2004). Br J Haematol. 127(4):425-428).
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p21WAF1 in 10 µg of HT-29 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HT-29 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1