05-345
Anti-p21/WAF1/Cip1 Antibody
Upstate®, from mouse
Szinonimák:
CDK-interacting protein, CDK-interaction protein, DNA synthesis inhibitor, Melanoma differentiation-associated protein 6, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A, melanoma differentiation associated protein 6, wild-type p53-activated fragment 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CP36, monoclonal
CP74, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDKN1A(1026)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected Cip1 in 20 μg of HeLa nuclear extract
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1