AB1128
Anti-Respiratory Syncytial Virus Antibody
Chemicon®, from goat
Szinonimák:
RSV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
kiszállítva
wet ice
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Reactive in paraffin embedded sections (see matsuse, et al 2000).
ELISA: 1:10,000
Fusion inhibition (1:256)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2