Fontos dokumentumok
NE1019
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-99)
liquid, clone SMI-99, Calbiochem®
Szinonimák:
Myelin basic protein antibody
Méret kiválasztása
100 μL
158 000,00 Ft
158 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μL
158 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
158 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SMI-99, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
guinea pig (weakly), mammals
nem léphet reakcióba
chicken, porcine
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MBP(4155)
Általános leírás
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~21 kDa myelin basic protein (MBP).
Recognizes the ~21 kDa myelin basic protein in rat brain tissue. Does not recognize the 14 kDa form. Recognizes most mammalian species.
This Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-99) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Frozen Sections, Paraffin Sections for the detection of Myelin Basic Protein.
Immunogén
Epitope: Within amino acids 131-136
human myelin basic protein
Alkalmazás
ELISA (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000)
Frozen Sections (1:1000)
Paraffin Sections (1:1000)
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Evers, P. and Uylings, H.B. 1997. J. Neurosci. Methods72, 197.
Shin, R.W., et al. 1991. Lab. Invest.64, 693.
Recognizes MBP from most mammalian species. Does not recognize the ~14 kDa form of MBP. Detects developing and adult myelin and developing oligodendrocytes. Also distinguishes oligodendrocytes from astrocytes, microglia, neurons, and other cells in brain tissue sections. In combination with Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-91) (Cat. No. NE1020) and/or Anti-Myelin Basic Protein Mouse mAb (SMI-94) (Cat. No. NE1018) this antibody is useful for immunocytochemical studies on the progression of normal and pathologic myelination. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Jane L Zhu et al.
Journal of translational medicine, 20(1), 41-41 (2022-01-26)
Morphea is an autoimmune, sclerosing skin disorder. Despite the recent emphasis on immune dysregulation in morphea, the role of autoantibodies in morphea pathogenesis or utility as biomarkers are poorly defined. Autoantigen microarray was used to profile autoantibodies from the serum
Michela Losurdo et al.
Brain sciences, 10(4) (2020-04-16)
Traumatic brain injury (TBI) commonly results in primary diffuse axonal injury (DAI) and associated secondary injuries that evolve through a cascade of pathological mechanisms. We aim at assessing how myelin and oligodendrocytes react to head angular-acceleration-induced TBI in a previously
Gerben van Hameren et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 86-86 (2019-06-13)
Mitochondria are critical for the function and maintenance of myelinated axons notably through Adenosine triphosphate (ATP) production. A direct by-product of this ATP production is reactive oxygen species (ROS), which are highly deleterious for neurons. While ATP shortage and ROS
Yulia Grishchuk et al.
Disease models & mechanisms, 8(12), 1591-1601 (2015-09-24)
Mucolipidosis type IV (MLIV) is a lysosomal storage disease caused by mutations in the MCOLN1 gene, which encodes the lysosomal transient receptor potential ion channel mucolipin-1 (TRPML1). MLIV causes impaired motor and cognitive development, progressive loss of vision and gastric
L N Collins et al.
The Journal of comparative neurology, 526(11), 1843-1858 (2018-04-18)
Both the lateral olfactory tract (LOT) and anterior limb of the anterior commissure (AC) carry olfactory information. The LOT forms the projection from the olfactory bulb to the ipsilateral olfactory cortices, while the AC carries odor information across the midline