ABE327
Anti-Histone H2A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Histone H2A type 1, H2A.1, Histone H2A/p
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIST1H2AG(8969)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Histone H2A on 10 µg of HeLa acid extract and recombinant histone proteins.
Cél megnevezése
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract and recombinant histone proteins
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1