MABT1502
Anti-Integrin beta-1 Antibody, clone 102DF5
clone 102DF5, from mouse
Szinonimák:
Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
102DF5, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Integrin beta-1 in Immunofluorescence applications (Cartier-Michaud, A., et. al. (2012). PLoS One. 7(2):e32204; Balzac, F., et. al. (1993). J Cell Biol. 121(1):171-8; Lin, Y.N., et. al. (2015). Oncotarget. 6(21):18577-89).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Integrin beta-1 in Western Blotting applications (Balzac, F., et. al. (1993). J Cell Biol. 121(1):171-8).
ELISA Analysis: A representative lot detected Integrin beta-1 in ELISA applications (Jovanovic, M., et. al. (2010). Act Histochem. 112(1):34-41).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin beta-1 in Immunoprecipitation applications (Balzac, F., et. al. (1993). J Cell Biol. 121(1):171-8).
Cell Structure
Minőség
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Integrin beta-1 in human uterus and human kidney tissue sections.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1