MABS502
Anti-CYP11B1 Antibody, clone 80-7
clone 80-7, from rat
Szinonimák:
Cytochrome P450 11B1, mitochondrial, CYPXIB1, Cytochrome P-450c11, Cytochrome P450C11, Steroid 11-beta-hydroxylase, CYP11B1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
80-7, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CYP11B1(1584)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected transfected CYP11B1 in HEK293 cells and endogenous CYP11B1 in mitochondrial preparation from human adrenocortical cell line HAC15 (Gomez-Sanchez, C.E., et al. 2014 Mol. Cell. Endocrinol. 383(1-2):111-117).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CYP11B1 in normal human adrenal tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CYP11B1 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1