PC130
Anti-Rad51 (Ab-1) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Rad51, Rabbit Anti-Rad51, Rad51 Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
mouse, rat, human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... RAD51(5888)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (1:2500)
Immunoprecipitation (40 l/500g total protein from lysate)
Immunocytochemistry (1:500)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
A431 cells, HeLa cells
Egyéb megjegyzések
Boulikas, T., et al. 1997. Anticancer Res.17, 843.
Gupta, R.C., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 463.
Mizuta, R., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6927.
Sharan, S.K., et al. 1997. Nature386, 304.
Li, M.J., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 10222.
Shen, Z., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 148.
Sturzbecher, H.W., et al. 1996. EMBO J. 15, 1992.
Tashiro, S., et al. 1996. Oncogene12, 2165.
Ashley, T., et al. 1995. Chromosoma104, 19.
Haaf, T., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 2298.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3