MAB5268
Anti-Chromogranin A Antibody, clone LK2H10
clone LK2H10, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CgA, Pituitary Secretory Protein I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
LK2H10, monoclonal
faj reaktivitás
porcine, pig, monkey, rat, human, mouse
nem léphet reakcióba
guinea pig, rabbit, sheep
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHGA(1113)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
A 1-10 μg/mL concentration of a previous lot was used in IH.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kiszerelés
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Chromogranin A on 10 μg of Mouse Pancreas lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Pancreas, adrenal gland, bowel and thyroid tissues Immunoblot: PC12 cell lysate, human pancreatic tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
javasolt
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg