MAB1598
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7E3-1B8
Szinonimák:
PSD-95
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Post Synaptic Density Protein 95 Antibody, clone 7E3-1B8, clone 7E3-1B8, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7E3-1B8, monoclonal
faj reaktivitás
bovine, rat, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Dlg4(100137840)
human ... DLG4(1742)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used in IC.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected PSD-95 on 10 µg of Mouse brain lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Mouse brain, rat brain tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2