MABF2158
Anti-TMPRSS2 Antibody, clone P5H9-A3
clone P5H9-A3, from mouse
Szinonimák:
Transmembrane protease serine 2, Serine protease 10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P5H9-A3, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TMPRSS2(7113)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A representative lot detected TMPRSS2 in ELISA applications (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMPRSS2 in Western Blotting applications (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected TMPRSS2 in Immunohistochemistry applications (Lucas, J.M., et. al. (2008). J Pathol. 215(2):118-25; Bertram, S., et. al. (2012). PLoS One. 7(4):e35876).
Inflammation & Immunology
Minőség
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: 1:250 dilution of this antibody detected TMPRSS2 in human prostate tissue sections.