163M-1
CD163 (MRQ-26) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
500
konjugátum
unconjugated
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MRQ-26, monoclonal
leírás
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
vial of 0.1 mL concentrate (163M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (163M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (163M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (163M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (163M-18)
gyártó/kereskedő neve
Cell Marque™
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
izotípus
IgG1
szabályozó
inflamed tissue
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
vizualizáció
cytoplasmic, membranous
Géninformáció
human ... CD163(9332)
Általános leírás
Minőség
IVD | IVD | IVD | RUO |
Kapcsolódás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
Related Content
A diagnosztikai immunhisztokémiai áttekintés kiemeli annak jelentőségét a rákdiagnosztikában és a fertőző betegségek kimutatásában a modern klinikai patológiában.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.