MABF2119
Anti-CD318 (CD6L) Antibody, clone 3A11
clone 3A11, from mouse
Szinonimák:
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with src kinases, CD6L
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3A11, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDCP1(64866)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected CD318 (CD6L) in Immunohistochemistry applications (Enyindah-Asonye, G., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(33):E6912-E6921).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD318 (CD6L) in Western Blotting applications (Saifullah, M.K., et. al. (2004). J Immunol. 173(10):6125-33; Enyindah-Asonye, G., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(33):E6912-E6921).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD318 (CD6L) in Flow Cytometry applications (Saifullah, M.K., et. al. (2004). J Immunol. 173(10):6125-33; Enyindah-Asonye, G., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(33):E6912-E6921).
Inflammation & Immunology
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD318 (CD6L) in HaCaT epidermal keratinocyte cells.