Fontos dokumentumok
PZ0281
Sigma-Aldrich
PF-05212384
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(4-((4-(Dimethylamino)piperidin-1-yl)carbonyl)phenyl)-3-(4-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)urea, Gedatolisib, PKI-587
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H41N9O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
615.73
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C32H41N9O4/c1-38(2)27-11-13-39(14-12-27)29(42)24-5-9-26(10-6-24)34-32(43)33-25-7-3-23(4-8-25)28-35-30(40-15-19-44-20-16-40)37-31(36-28)41-17-21-45-22-18-41/h3-10,27H,11-22H2,1-2H3,(H2,33,34,43)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWZAEMINVBZMHQ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-05212384, also known as PKI-587 and Gedatolisib, is a dual phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) / mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor. PKI-587 potently inhibited class I PI3Ks (IC50 vs PI3K-α = 0.4 nM), PI3K-α mutants, and mTOR. PF-05212384 inhibited growth of 50 diverse human tumor cell lines at IC50s <100 nM and has been in clinical trials in patients with advanced solid tumors. PF-05212384 has also been found to sensitize cells to radiation.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3