Fontos dokumentumok
Z413550
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Related Categories
Általános leírás
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)