MABF213
Anti- STING, clone 41 Antibody
clone 41, 0.5 mg/mL, from rat
Szinonimák:
Stimulator of interferon genes protein, mSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, MMITA, Transmembrane protein 173, STING
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
41, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Sting1(72512)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected STING in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2