Fontos dokumentumok
SAB4200782
Anti-Tenascin antibody, Mouse monoclonal
clone BC-24, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Cytotactin, Anti-GMEM, Anti-GP 150-225, Anti-Glioma-associated-extracellular matrix antigen, Anti-Hexabrachion, Anti-JI, Anti-Myotendinous antigen, Anti-Neuronectin, Anti-TN, Anti-Tenascin-C (TN-C)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BC-24, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNC(3371)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- in immunoblotting
- in Immunohistochemistry
- in flow cytometry
- in enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- for blocking tenascin-C proliferating activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)