MABF270
Anti-STING Antibody, clone S17G2C4B7
clone S17G2C4B7, from mouse
Szinonimák:
Stimulator of interferon genes protein, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, Transmembrane protein 173
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S17G2C4B7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TMEM173(340061)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Infectious Diseases - Viral
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected the expression of exogenously transfected human and murine STING in HEK293T cells, as well as the endogenous STING in telomerase-immortalized human foreskin fibroblasts hTERT-BJ1 (Courtesy of Dr. Glen N. Barber, University of Miami School of Medicine, FL, U.S.A.).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected STING in 50 µg of HEK293T cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1