Fontos dokumentumok
Z150851
Sigma-Aldrich
Liquid nitrogen dipper
for removing small quantities of liquid nitrogen (LN2) from storage dewars
Méret kiválasztása
1 EA
78 290,00 Ft
78 290,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
78 290,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.43
78 290,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Általános leírás
Safe and convenient LN2 dipper. The low conducting measuring rod will clearly show the LN2 level of a dewar in inches and centimeters.
Compatible with the following range of cryogenic storage dewars, LD series: LD5, LD10, LD25, Classic 25, LD35 and LD50
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the dimensions of this product?
    1 answer
    1. The dipper holds a volume of 12 mL. The overall length is 48cm and the diameter is 21mm. Please see the picture of the item attached.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?