Z743995
Worthington LS Series Liquid Nitrogen Refrigerators
LS750
Szinonimák:
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
130 days static holding time
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Worthington LS750-R
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H
26 5/16 in.
688 mm
külső átmérő
47.8 cm
nyakméret
11.9 cm
térfogat
35 L
35000 mL
Általános leírás
- Ribbed, high strength aluminum body, magneformed necktube design and durable paint system
- Rack index location ring and internal location fixture, computer compatible box storage is ideal for simple inventory management
- Superior vacuum performance
- Lockable lids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)