MABF2059
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone 461-G1
clone 461-G1, from mouse
Szinonimák:
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK cell-activating receptor, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, hNKp46, CD335
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
461-G1, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NCR1(9437)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
ELISA Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in ELISA applications (Yossef, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(2):e0118936).
Inflammation & Immunology
Minőség
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.