ABT61
Anti-INF2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Inverted formin-2, HBEBP2-binding protein C
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... INF2(64423)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected INF2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Cél megnevezése
INF2 has been shown in WB to migrate as an ~155 kDa band (Madrid, R., et al. (2010). Dev Cell. 18(5):814-827).
Uniprot describes 3 isoforms produced by alternative splicing with MW′s @ ~135, ~134 & ~25 kDa
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1