MABF1970M
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone WEN23
clone WEN23, from mouse, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Activating receptor 1, rAR-1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK receptor KILR-1, NKACTR, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, NKp46, CD335
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
WEN23, monoclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Ncr1(117547)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Affects Function Analysis: A representative lot of anti-NKp46 (CD335) affected funtion of NKp46 (CD335). (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Immunoprecipitation applications (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Flow Cytometry applications (Westgaard, I.H., et. al. (2004). J Leukoc Biol. 76(6):1200-6).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in Immunohistochemistry applications (Smelt, M.J., et. al. (2014). Cell Transplant. 23(11):1381-94).
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKp46 (CD335) in HEK293 cells transfected with rat NKp46.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2