06-1013
Anti-NET5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
transmembrane protein 201, Spindle-associated membrane protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
orangutan
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TMEM201(199953)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory that detected NET5 in U2OS cells expressing various NET-GFP fusions. (Wilkie, G., et al. (2011) Mol. Cell Proteomics).
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NET5 on 10 µg of human heart tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human heart tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1