Fontos dokumentumok
SAB5200654
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dicer antibody produced in mouse
clone S167-7, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-Double-strand-specific ribonuclease, Anti-HERNA, Anti-KIAA0928
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ICC
WB
klón:
S167-7, monoclonal
faj reaktivitás:
human, mouse, rat
citations:
technika/technikák:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S167-7, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 215 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Dicer1(192119)
Immunogén
Fusion protein amino acids 1638-1899 of mouse Endoribonuclease Dicer
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)