MABE419
Anti-m3G-cap, m7G-cap Antibody, clone H-20
clone H-20, from mouse
Szinonimák:
Anti-m3G/m7G-cap, Clone H-20 Anti-m3G-cap, m7G-cap Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
H-20, monoclonal
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
technika/technikák
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected m3G-cap in m3G-capped snRNAs from HeLa nuclear extracts (Bochnig, P., et al. (1987). Eur J Biochem. 168(2):461-467.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated m3G-cap from prefractionated HeLa S100 extracts (Huber, J., et al. (1998). EMBO J. 17(14):4114-4126.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected m3G-cap in m3G-capped U1 snRNPs from digitonin permeabilized HeLa cells (Bochnig, P., et al. (1987). Eur J Biochem. 168(2):461-467.).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Minőség
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected m7G-cap in in vitro transcribed RNA containing m7G-cap.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1