MABC521
Anti-XBP1s Antibody, clone 143F (active form)
clone 143F, from mouse
Szinonimák:
X-box-binding protein 1, XBP-1, Tax-responsive element-binding protein 5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
143F, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... XBP1(7494)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected XBP-1S, clone 143F (active form) in human tonsil and lymphoplasmacytic cells (Maestre, L., et al. (2009). Haematologica. 94(3):419-422.).
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected XBP-1S, clone 143F (active form) in human skin tissues.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1