OP93
Anti-BRCA1 (Ab-2) Mouse mAb (MS13)
liquid, clone MS13, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MS13, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BRCA1(672)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence (see application references)
Immunoprecipitation (see application references)
Paraffin Sections (see application references)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
MCF7 cells
Egyéb megjegyzések
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Goldgar, D.E. and Reilly, P.R. 1995. Nat. Genet.11, 113.
Merajver, S.D., et al. 1995. Clin. Can. Res.1, 539.
Merajver, S.D., et al. 1995. Nat. Genet.9, 439.
Struewing, J.P., et al. 1995. Nat. Genet.11, 198.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Futreal, P.A., et al. 1994. Science266, 120.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2