MABC195
Anti-FYVE Antibody, clone 7F11.1
clone 7F11.1, from mouse
Szinonimák:
Zinc finger FYVE domain-containing protein 26, FYVE domain-containing centrosomal protein, FYVE-CENT, Spastizin, FYVE
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7F11.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ZFYVE26(23503)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Immunohistochemisty Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected FYVE in human cerebellum tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1