Fontos dokumentumok
GBL400104
Grace Bio-Labs slide imaging tray
wells, 4, For 25 mm X 75 mm microscope slides
Szinonimák:
multi slide viewer, slide viewer
About This Item
UNSPSC kód:
41122600
NACRES:
NB.17
Jellemzők
wells 4
For 25 mm X 75 mm microscope slides
gyártó/kereskedő neve
Grace Bio-Labs 400104
Általános leírás
Imaging Tray to hold 4 microscope slides, slide dimensions 25mm X 75mm.