MAB5280
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2/40/15
Szinonimák:
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 2/40/15, clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2/40/15, monoclonal
faj reaktivitás
chicken, bovine, rat, quail
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Th(25085)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
1:100-1:500. A previous lot of this antibody was used in immunohistochemistry.
Western blot:
1:1000-1:2000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Tyrosine Hydroxylase on 10 μg of PC12 lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Control: Brain (sympathetic nerve terminals) and adrenal gland tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2