Fontos dokumentumok
CLS6509
Corning® Thermowell PCR 96 well plates
96 well plate, Thermowell PCR P plate, polycarbonate, conical bottom, clear, non-sterile, 25/cs
Szinonimák:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, PCR plate
About This Item
Javasolt termékek
material
clear plate
clear polycarbonate plate
conical bottom clear wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
plate feature: Model P
kiszerelés
pack of 1
case of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 6509
technika/technikák
PCR: suitable
méret
96 wells
lyuktérfogat
200 μL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (PCR applications)
alkalmazás(ok)
agriculture
agriculture
Általános leírás
- Thermowell 96 well polycarbonate PCR microplates fit the most commonly used thermal cyclers
- For oil-free operation, plates must be used with sealing tape or a sealing mat and used in conjunction with thermal cyclers that have heated lids
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)