Fontos dokumentumok
Z278378
Sigma-Aldrich
Scienceware® gas-washing bottle
for tubing with a 1/4 in. O.D.
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
gőznyomás
≤0.5 psi
Jellemzők
for tubing with a 1/4 in. O.D.
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H11030-0000
Általános leírás
An economical device for precipitating materials from gas. Graduated 250 mL PP cylinder with 70 μm porosity dispersion disk. Vinyl stopper has inlet and outlet ports for gas.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)