Fontos dokumentumok
N2280
Monoclonal Anti-Nitric Oxide Synthase, Brain (1-181) antibody produced in mouse
clone NOS-B1, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-bNOS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
NOS-B1, monoclonal
molekulatömeg
antigen 150-160 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
rat, goat, pig, human
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using fresh rat cerebellum extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blot analysis
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence
- immunofluorescence staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot immunoassay
- immunohistochemical staining
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)