MAB4709
Anti-Caspase 9 Antibody, clone 2-23
clone 2-23, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
ICE-LAP6, Mch-6, Apaf-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2-23, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
nem léphet reakcióba
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CASP9(842)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2