MAB2259
Anti-Cholesterol-24 Hydroxylase Antibody, clone1A7
clone 1A7, from mouse
Szinonimák:
Cytochrome P450 46A1, cholesterol 24-hydroxylase, cytochrome P450, family 46, cytochrome P450, family 46, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily 46 (cholesterol 24-hydroxylase)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1A7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CYP46A1(10858)
Általános leírás
cholesterol + NADPH + H+ + O2 --> (24S)-24-hydroxycholesterol + NADP+ + H2O. Cholesterol 24-hydroxylase, a cytochrome P450 (CYP46A1), is expressed at 100-fold higher levels in the brain than in the liver. This enzyme belongs to the family of oxidoreductases, specifically those acting on paired donors, with O2 as oxidant and incorporation or reduction of oxygen. Studies indicate that cholesterol 24-hydroxylase constitutes a major tissue-specific pathway for cholesterol turnover in the brain (Lund, 2003).
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Cholesterol-24 hydroxylase on 10 µg of Cholesterol-24 hydroxylase mouse brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1