MAB1059
Anti-Pigment Epithelium Derived Factor Antibody, clone 10F12.2
clone 10F12.2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
pigment epithelium-derived factor, proliferation-inducing protein 35, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade F (alpha-2
antiplasmin, pigment epithelium derived factor), member 1, serpin peptidase inhibitor, clade F (alpha-2 antiplasmin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10F12.2, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SERPINF1(5176)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
acids 196-347 of human PEDF tagged with GST on the N-terminal was expressed in E. Coli. GST-PEDF is about 46 kDa on SDS-PAGE.
Alkalmazás
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Recognizes a protein with a molecular weight of ~46 kDa when tested against immunogen. Western blot positive control is available (Catalog number AG672)
ELISA:
A previous lot of this antibody was used on ELISA.
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used on Immunocytochemistry.
Immunohistochemistry:
A previous lot of this antibody was used on frozen sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected pigment epithelium on 10 μg of human placenta lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Eye tissue.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2