MAB374-AF488
Anti-GAPDH Antibody, clone 6C5, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 6C5, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH, GAPDH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6C5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
cat (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GAPDH in A431 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2