Fontos dokumentumok
G9295
Monoclonal Anti-GAPDH−Peroxidase antibody produced in mouse
clone GAPDH-71.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GAPDH-71.1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37 kDa
faj reaktivitás
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
nem léphet reakcióba
prokaryotes
technika/technikák
western blot: 1:35,000-1:70,000 using A431 total cell extract
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2