ABS16
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-GAPDH Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GAPDH on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1