MAB353B
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Biotin Conjugate
clone rat-401, from mouse, biotin conjugate
Szinonimák:
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
rat-401, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat
nem léphet reakcióba
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody detected Nestin in rat hippocampal neural stem cells (SCR022).
Evaluated by Immunocytochemistry in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008).
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:200 dilution of this antibody did not detect Nestin in ReNcell VM human neural progenitor cells (SCC008). Evaluated by Immunohistochemistry in rat hindbrain brain tissue.
Immunohistochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nestin in rat hindbrain brain tissue.
Stem Cell Research
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neural Stem Cells
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2