573097
STAT3 Inhibitor III, WP1066
STAT3 Inhibitor III, WP1066, CAS 857064-38-1, is a cell-permeable AG490 tyrphostin analog that acts as a STAT3 pathway inhibitor. A potent anti-tumor agent.
Szinonimák:
STAT3 Inhibitor III, WP1066
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H14BrN3O/c1-12(13-6-3-2-4-7-13)20-17(22)14(11-19)10-15-8-5-9-16(18)21-15/h2-10,12H,1H3,(H,20,22)/b14-10+/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFUAJMPDXIRPKO-LQELWAHVSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
STAT3 pathway
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2