MAB353A4
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone rat-401, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
rat-401, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
nem léphet reakcióba
human
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Általános leírás
Egyediség
This antibody recognizes both rat and mouse Nestin. Antibody is not reactive with human Nestin protein.
Immunogen
Alkalmazás
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2