MAB329
Anti-Synaptophysin Antibody, clone SP15
ascites fluid, clone SP15, Chemicon®
Szinonimák:
Major Synaptic Vesicle Protein p38
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP15, monoclonal
faj reaktivitás
pig, rat, hamster, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgM
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SYP(6855)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:2,500-1:10,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1